Imprimer

(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

L19651.03EA 108 EUR
L19651.03
(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(E)-α,β-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₀H₃₀B₂O₄
Poids moléculaire: 356,08 g/mol
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683500
Numéro CAS: 173603-23-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR