Imprimer
5-Cyanophthalide
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM50675324EA 0 EUR
MOLEM50675324
5-Cyanophthalide
5-Cyanophthalide
Formule: C₉H₅NO₂
Poids moléculaire: 159,1415 g/mol
Numéro MDL: MFCD01072882
Numéro CAS: 82104-74-3
EINECS: 279-900-2