1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆N₄OS Poids moléculaire: 194,21 g/mol Point de fusion: 169…171 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132898 Numéro CAS: 52431-78-4 EINECS: 257-909-2 |