Imprimer

4-Ethylcyclohexene-1-ylboronic acid ≥98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H52983.MDEA 384 EUR
H52983.MD
4-Ethylcyclohexene-1-ylboronic acid ≥98%
4-Ethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formule: C₈H₁₅BO₂
Poids moléculaire: 154,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783854
Numéro CAS: 871329-72-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR