Imprimer
β-Cyclocitral
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE18573476-25GEA 499 EUR
MOLE18573476-25G
β-Cyclocitral
β-Cyclocitral
Formule: C₁₀H₁₆O
Poids moléculaire: 152,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079078
Numéro CAS: 432-25-7
EINECS: 207-081-3