Rouge direct 80, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆ Poids moléculaire: 1373,051 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00054389 Numéro CAS: 2610-10-8 |