Imprimer
2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22368.06EA 445 EUR
B22368.06 B22368.03 B22368.14
2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
2-(Methylthio)naphthalene
Formule: C₁₁H₁₀S
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051615
Numéro CAS: 7433-79-6