Imprimer
2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27218.09EA 88.1 EUR
H27218.09 H27218.18
2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
2-(1-Naphthalene)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
Poids moléculaire: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004050
Numéro CAS: 773-99-9
EINECS: 212-260-4