Imprimer
2-Hepten-4-ol ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
B20057.03 B20057.06 B20057.14
B20057.03EA 35 EUR
B20057.03 B20057.06 B20057.14
2-Hepten-4-ol ≥98%
2-Hepten-4-ol
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114,18 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00021932
Numéro CAS: 4798-59-8
ADR: 3,III