Imprimer
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15911.06EA 110 EUR
A15911.06 A15911.14
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 238,29 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017248
Numéro CAS: 787-69-9