Imprimer
2-Chloro-2-methylhexane ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20183.14EA 231 EUR
B20183.14 B20183.06
2-Chloro-2-methylhexane ≥97%
2-Chloro-2-methylhexane
Formule: C₇H₁₅Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060779
Numéro CAS: 4398-65-6
ADR: 3,III