Imprimer
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97% stabilisé
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
L16561.14EA 179 EUR
L16561.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97% stabilisé
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formule: C₈H₆F₈O₂
Poids moléculaire: 286,12 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C (8 mmHg)
Densité: 1,481
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Numéro MDL: MFCD00039279
Numéro CAS: 376-84-1
EINECS: 206-816-5