Imprimer
Methyl-5-bromopicolinate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25415.06EA 206 EUR
B25415.06 B25415.03
Methyl-5-bromopicolinate ≥98%
Methyl-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216,03 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112493
Numéro CAS: 29682-15-3