Imprimer

Methyl-6-methylpicolinate 96%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H33571.MDEA 48.7 EUR
H33571.MD H33571.03
Methyl-6-methylpicolinate 96%
Methyl-6-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203670
Numéro CAS: 13602-11-4
EINECS: 237-085-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR