Tampon d'hybridation, solution 20X de SSPE, qualité ultrapure
Tampon d'hybridation pour les transferts Northern et Southern. Cette solution 1X de tampon SSPE contient 150 mM de chlorure de sodium, 10 mM de phosphate de sodium et 1 mM d'EDTA. Chaque litre permet de préparer 20 litres de tampon phosphate-EDTA salino-sodique 1X.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.