La plupart des individus infectés par Salmonella développent de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales 12 à 72 h après l'infection. La maladie dure généralement de 4 à 7 jours et la majorité des patients guérissent sans traitement. Cependant, dans certains cas, la diarrhée peut être si grave qu'une hospitalisation est nécessaire. Salmonella est un genre de bactéries en forme de bâtonnet, à Gram négatif, non sporulées, à prédominance mobile, appartenant à la famille des entérobactéries. Salmonella spp. sont l'une des causes les plus courantes d'intoxication alimentaire dans le monde et ont été isolées de la plupart des types d'aliments crus (par exemple, les viandes, les œufs et les produits végétaux). Leur haute résistance au séchage combinée à une très haute résistance à la chaleur une fois séchée fait de Salmonella un problème potentiel dans la plupart des aliments, en particulier dans les produits secs et semi-secs. La législation alimentaire dans de nombreux pays inclut des limites pour Salmonella - généralement l'absence dans 25 g de nourriture. Les méthodes microbiologiques traditionnelles de détection de Salmonella dans l'alimentation humaine et animale nécessitent jusqu'à cinq jours au total pour obtenir un simple résultat oui/non. Des tests innovants et rapides facilitent le dépistage des organismes pathogènes. Le format en une étape réduit la possibilité d'erreurs lors de la manipulation.
- Manipulation simple: ajouter l'échantillon et de lire le résultat
- Sécurité: résultats de test positifs ou négatifs clairs avec contrôle positif intégré
- Fiabilité: aussi sensibles que la méthode de milieux de culture officielle
- Économie: résultats rapides permettant de diminuer les frais de main d'œuvre et de stock
Certifications: Conforme AOAC-RI