Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons pour flacons de chromatographie
121  résultat(s)
SearchResultCount:"121"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, PP, Screw caps, open top, Dureté: 45° shore A, Septum: Red PTFE/white silicone/red PTFE, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Snap caps, open top, high purity, Dureté: 45° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Épaisseur: 1,3 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Acier, Screw caps with septa, open top, high purity, magnetic, Dureté: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, Épaisseur: 1,3 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps with septa, open top, Dureté: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, slit, Épaisseur: 1,5 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Crimp caps with septa, open top, pressure release, Dureté: 50° shore A, Septum: Grey bromo-butyl/PTFE, completely laminated, Épaisseur: 3,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, PP, Type: Screw cap, PP, with foamed PE liner
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Crimp caps with septa, open top, approved IM quality, Dureté: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, PP, Screw caps with septa, open top, 8-425 thread, Dureté: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Épaisseur: 1,3 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps with septa, closed top, Dureté: 50° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Épaisseur: 1,6 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps without septa, open top
Référence Produit: (548-0388)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour vial, PP, Ø: 10 mm, Type: PP noir, orifice central 7 mm, Dureté: 45° shore A, Septum: Silicone blanc/PTFE beige, Épaisseur: 1,5 mm
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps with septa, closed top, Dureté: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, Épaisseur: 1,7 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium se...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Crimp Caps ND8 can be purchased with a variety of septa materials. Furthermore, push-on snap caps for crimp neck vials ND8 are available.
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour vial, PE, Ø: 11 mm, Type: PE bleu, version dure, Dureté: 45° shore A, Septum: Silicone blanc/PTFE rouge, prédécoupé (Y), Épaisseur: 1,3 mm
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Stopper, Dureté: 50° shore A, Septum: Grey butyl, Épaisseur: 3,0 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 121
no targeter for Bottom