Imprimer
Votre recherche pour: Noix de serrage
45  résultat(s)
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour l'assemblage de tiges de Ø 8, 12, 13, 16 et 21 mm.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bossheads fabriquées à partir de différents matériaux pour une utilisation universelle.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour l'assemblage de tiges de Ø 12, 13 et 16 mm.
Référence Produit: (241-0113)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Noix de serrage en alliage laboral pour la fixation de deux tiges de statif selon un angle quelconque.
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Pour support de montage.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Noix de serrage, Hook connector, Acier inoxydable, Pour tige Ø: 13 mm
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Noix de serrage, Alliage d'aluminium poudré, Largeur de serrage: 13 mm
Référence Produit: (241-0371)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Zinc moulé sous pression, recouvert de nickel
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0370)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Alliage d'aluminium, revêtement poudré.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0250)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Alliage zingué, peint par poudrage.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (USBE2240)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Noix de serrage en zinc moulé sous pression à revêtement poudré, avec vis en laiton nickelé.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-2550)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
Référence Produit: (BOCH5651)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Noix de type pivotante en aluminium chromé.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-3168)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Double bosshead made from aluminium.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom