Imprimer
Casques anti-bruit, Peltor™ SportTac™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Peltor™ SportTac™
111-2215EA 538 EUR
111-2215
Casques anti-bruit, Peltor™ SportTac™
Protège-oreilles Protège-oreilles avec gestion des sons
Ces cache-oreilles offrent une fonction de protection auditive douce et dépendante du niveau qui coupe électroniquement les sons brusques et forts. Ils détectent rapidement les bruits impulsionnels forts qui sont coupés, tout en offrant une restitution sonore agréable sans interférence.
  • Léger (318 g), avec bandeau pliable pour un rangement facile
  • Les coques interchangeables facilitent le changement de couleurs
  • Fonction de volume actif fluide qui aide à éviter que le son ne soit coupé brusquement
  • Arrêt automatique
  • Durée de vie de la batterie d'environ 600 heures ; deux piles AAA
  • Entrée audio pour une radio externe
Conçu pour la chasse et le tir sportif.
SNR: 26 dB