Imprimer
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Fournisseur: Ansell-Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean™ Clearview
111-2139EA 811 EUR
111-2139
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Lunettes de protection
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche en thermoplastique souple avec verre en polycarbonate renforcé. Le verre est très large et profond pour faciliter le port de lunettes correctrices et augmenter le champ de vision de l'utilisateur.
  • Monture légère
  • Verres en polycarbonate anti-rayures renforcés très larges et profonds
  • Ventilation indirecte à la base
  • Lanière avec crochet en polypropylène et clip pour un enfilage facile
  • Autoclavables à 121 °C ; testées pour résister à plus de 40 cycles d'autoclave
  • Les lanières et verres de rechange sont disponibles séparément
BioClean Clearview™ Autoclavable Panoramic Goggles have a toughened, anti-scratch, anti-fog lens providing excellent optical clarity even after multiple autoclave cycles. The goggles feature a super-soft frame for comfort and an indirect ventilation system to reduce the risk of contamination entering the controlled environment. The extra-wide and deep lens offers the wearer increased field of vision and are ideal for wearing over large eyeglasses.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment. Conforms to Category 2 – Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425. Complies with requirements of EN 166:2001 standard for personal eye protection.Tested to ANSI/ISEA Z87.1-2010, the American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices (BCAP-1 Goggle Style Only).
Cdt: Goggle (BCA and BCAP-1): One piece per sealed PE bag (to be removed prior to autoclaving); 12 bags per inner box; five boxes per lined carton (60 pieces). Replacement lens (BCAP-SL): One piece per sealed PE bag; 10 bags per inner box; 10 boxes per lined carton (100 pieces). Replacement strap (BCAP-SS): 25 pieces per sealed PE bag; two bags per inner box; 10 boxes per lined carton (500 pieces).