Imprimer
VWR®, Loupes éclairées pour paillasses, LED
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-1948EA 122 EUR
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
VWR®, Loupes éclairées pour paillasses, LED
Loupes
Ces loupes lumineuses peuvent être fixées sur une table ou un banc.
  • La loupe carrée a 80 lumières LED, tandis que les modèles ronds ont 90 ou 36
  • Bras articulé (800 mm) pour une rotation de 200° et une meilleure manipulation
  • Couvercle pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures lorsque la loupe n'est pas utilisée
Conçu pour les laboratoires biologiques et cliniques, les industries électroniques et chimiques, la fabrication d'alliages et de bijoux.
Caractéristiques électriques 270 mA, 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 6,5 W (loupes carrées); 300 mA, 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 7 W (loupes rondes)
Informations de commande: Comprend un support de table.