Imprimer
Rouge de phénol en solution, Indicateur pour le titrage de l'acidité gastrique solution indicator, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07242.0100EA 146 EUR
1.07242.0100
Rouge de phénol en solution, Indicateur pour le titrage de l'acidité gastrique solution indicator, Supelco®
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Poids moléculaire: 354,38 g/mol
Densité: 0,99 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application test conforms
pH-value (20 °C) 7.0 - 7.3