Pétrole pour analyse EMSURE®, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Kerosène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Numéro CAS:
64742-48-9 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Boiling Point | 172 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.0 hPa (20 °C) |
Flash Point | 56 °C |
Explosion Limit | 0.6 - 8 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 355 °C |
Viscosity kinematic | 1.85 mm2/s (25 °C) |