Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62457.MDEA 138 EUR
H62457.MD H62457.03
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
5-Bromo-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
Poids moléculaire: 218,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094430
Numéro CAS: 214210-17-0