Imprimer
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H61492.14EA 152 EUR
H61492.14
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189,02 g/mol
Point d'ébullition: 118…123 °C
Point de fusion: 118…123 °C
Densité: 1,503
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972694
Numéro CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0