Imprimer
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H60089.03EA 46.2 EUR
H60089.03 H60089.06
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Poids moléculaire: 172,18 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066203
Numéro CAS: 619-82-9
EINECS: 210-614-2