Imprimer
Ethyl-4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H59369.03EA 172 EUR
H59369.03
Ethyl-4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate ≥97%
Ethyl-4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₈Cl₃NO₂
Poids moléculaire: 304,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173373
Numéro CAS: 31602-08-1