Imprimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)tantalum tetrachloride
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39631.03EA 227 EUR
39631.03 39631.06
(Pentamethylcyclopentadienyl)tantalum tetrachloride
(Pentamethylcyclopentadienyl)tantalum tetrachloride
Formule: C₁₀H₁₅Cl₄Ta
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070463
Numéro CAS: 71414-47-6
ADR: 8,II