Imprimer

3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H52758.MDEA 50.4 EUR
H52758.MD
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Poids moléculaire: 208,02 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093047
Numéro CAS: 342002-80-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR