1,3-Dibutylxanthine ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₂₀N₄O₂ Poids moléculaire: 264,33 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798591 Numéro CAS: 2850-36-4 |