Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid ≥90%, tech.
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56405.06EA 541 EUR
H56405.06 H56405.03
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid ≥90%, tech.
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 188,18 g/mol
Point de fusion: 266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682056
Numéro CAS: 16209-00-0