Imprimer

Dimetridazole-[1-methyl-D3]

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

EHERC12772010EA 491 EUR
EHERC12772010
Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Formule: C₅H₄D₃N₃O₂
Numéro MDL: MFCD09265282
Numéro CAS: 64678-69-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR