trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥99%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₄H₂₉N Poids moléculaire: 331,50 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01076317 Numéro CAS: 68065-81-6 EINECS: 268-333-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...