Imprimer

1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride

Marques : U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

USPH1396309EA 419 EUR
USPH1396309
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Poids moléculaire: 165,625 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR