Imprimer
Victoria blue B, pur
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO190190250EA 57 EUR
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, pur
Victoria blue B
Formule: C₃₃H₃₂ClN₃
Point de fusion: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011878
Numéro CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)