Imprimer
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51488.MDEA 917 EUR
H51488.MD
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione
Formule: C₁₉H₃₄O₃Sn
Poids moléculaire: 429,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319011
Numéro CAS: 129034-70-4
ADR: 6.1,III