Imprimer
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H51117.03EA 102 EUR
H51117.03 H51117.06
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₆BNO₂S
Poids moléculaire: 307,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113036
Numéro CAS: 1218790-44-3