Imprimer
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HACH230424EA 217 EUR
HACH230424
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Poids moléculaire: 492,47 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00150794
Numéro CAS: 69898-45-9
EINECS: 274-196-3