3-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₄N₂O |
Numéro MDL:
MFCD08061088 Numéro CAS: 459819-37-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...