(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 229,28 g/mol Point de fusion: 165…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179172 Numéro CAS: 88495-54-9 |