Imprimer
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20014.03EA 30.1 EUR
B20014.03 B20014.06
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid ≥97%
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Poids moléculaire: 273,09 g/mol
Point de fusion: 255…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017334
Numéro CAS: 6948-33-0