Imprimer
5,6-Dimethoxybenzimidazole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H25942.06EA 899 EUR
H25942.06 H25942.03
5,6-Dimethoxybenzimidazole ≥98%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 178,19 g/mol
Point de fusion: 183…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00612461
Numéro CAS: 72721-02-9
EINECS: 000-000-0