Imprimer
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25272.14EA 667 EUR
B25272.14 B25272.06
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₂₃H₁₈N₂O
Poids moléculaire: 338,41
Point de fusion: ∼ 192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179554
Numéro CAS: 33016-47-6