Imprimer
Dimetridazole
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC12772000EA 88.9 EUR
EHERC12772000
Dimetridazole
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Poids moléculaire: 141,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2