4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂S Poids moléculaire: 195,07 g/mol Point d'ébullition: 135…136 °C (14 mmHg) Point de fusion: 38…42 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006086 Numéro CAS: 6299-25-8 EINECS: 228-577-6 ADR: 8,II |