Imprimer

(2-Chlorophenoxy)acetamide ≥97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

B25223.03EA 28 EUR
B25223.03 B25223.06 B25223.14
(2-Chlorophenoxy)acetamide ≥97%
(2-Chlorophenoxy)acetamide
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173819
Numéro CAS: 35368-68-4
EINECS: 252-530-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR