Imprimer
(4-Aminophenylthio)acetic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19834.09EA 74.8 EUR
A19834.09 A19834.03
(4-Aminophenylthio)acetic acid 97%
(4-Aminophenylthio)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂S
Poids moléculaire: 183,23
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025360
Numéro CAS: 104-18-7
EINECS: 203-182-1