2-(Methylthio)ethylamine 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₉NS Poids moléculaire: 91,18 g/mol Point d'ébullition: 146…148 °C Densité: 0,974 Point éclair: 36 °C (96 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014825 Numéro CAS: 18542-42-2 EINECS: 242-412-5 ADR: 8,II |