Imprimer
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L19805.MDEA 60.1 EUR
L19805.MD L19805.03
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 99%
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Poids moléculaire: 283,30
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090701
Numéro CAS: 284493-59-0
EINECS: 000-000-0