Imprimer
1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25598.03EA 43.4 EUR
B25598.03
1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol ≥97%
1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Poids moléculaire: 196,63 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909563
Numéro CAS: 86912-84-7